Orders LinkContactUsLinkComponent
Phenylacetamid 98%
Bottle, 100 g
Katalog # APOSOR0700-100G
Irriterende
Leverandør:   Apollo Scientific
Phenylacetamid 98%
Katalog # APOSOR0700-100G
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS nummer:  103-81-1
Phenylacetamid 98%
Bottle, 100 g
CAS nummer:  103-81-1
Price
439,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonymer:  2-Phenylacetamide
  • CAS nummer:103-81-1
  • Formel:C₈H₉NO
  • MDL nummer:MFCD00059193
  • Molecular Weight:135.17 g/mol
  • Smeltende Pt:156 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:203-147-0
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle
  • Pakn:
    100 g
Specifikationer