Orders LinkContactUsLinkComponent
4'-Demethylepipodophyllotoxin
4'-Demethylepipodophyllotoxin
Bottle, 25 g
Katalog # APOSOR3101T-25G
Leverandør:   Apollo Scientific
4'-Demethylepipodophyllotoxin
Katalog # APOSOR3101T-25G
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS nummer:  6559-91-7
4'-Demethylepipodophyllotoxin
Bottle, 25 g
CAS nummer:  6559-91-7
Price
3.400,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 g
Product Details & Documents
A potent inhibitor of microtubule assembly.
Synonymer:  (5R,5aR,8aR,9S)-9-Hydroxy-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-5,5a,8a,9-tetrahydrofuro[3',4':6,7]naphtho[2,3-d][1,3]dioxol-6(8H)-one
  • CAS nummer:6559-91-7
  • Formel:C₂₁H₂₀O₈
  • MDL nummer:MFCD00189421
  • Molecular Weight:400.38 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle
  • Pakn:
    25 g
Specifikationer