Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Nitrocinnamaldehyde

2-Nitrocinnamaldehyde

Bottle, 25 g
Katalog # APOSOR28735-25G
Irriterende
Leverandør:   Apollo Scientific
2-Nitrocinnamaldehyde
Katalog # APOSOR28735-25G
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS nummer:  1466-88-2
2-Nitrocinnamaldehyde

Bottle, 25 g

CAS nummer:  1466-88-2
Price
1.170,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonymer:  2'-Nitrocinnamaldehyde
  • CAS nummer:1466-88-2
  • Formel:C₉H₇NO₃
  • MDL nummer:MFCD00007188
  • Molecular Weight:177.16 g/mol
  • Smeltende Pt:127…129 °C
  • Opbevaringstemperatur:Køleskab
  • EINECS:215-988-0
Specifikationer

Specifikationer

  • Pakning:
    Bottle
  • Pakn:
    25 g

Specifikationer