Orders LinkContactUsLinkComponent
8-Quinolinol
Bottle, 1 kg
  APOSOR2837-1KG
8-Quinolinol
  APOSOR2837-1KG
 :  148-24-3
8-Quinolinol
Bottle, 1 kg
 :  148-24-3
615,00 kr
1 * 1 kg
 :  8-Hydroxyquinoline
  •  :148-24-3
  •  :C₉H₇NO
  •  :MFCD00006807
  •  :145.16 g/mol
  •  :267 °C/252mmHg
  •  :70…76 °C
  •  :1,03 g/cm³ (25 °C)
  •  :Stue temperatur
  •  :205-711-1
  •  :2811
  •  :6.1,III
  • Pakning:
    Bottle
  • Pakn:
    1 kg