Orders LinkContactUsLinkComponent
8-Quinolinol
8-Quinolinol
Bottle, 100 g
Katalog # APOSOR2837-100G
Giftig
Ætsende
Sundhed
Miljø
Leverandør:   Apollo Scientific
8-Quinolinol
Katalog # APOSOR2837-100G
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS nummer:  148-24-3
8-Quinolinol
Bottle, 100 g
CAS nummer:  148-24-3
Price
165,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonymer:  8-Hydroxyquinoline
  • CAS nummer:148-24-3
  • Formel:C₉H₇NO
  • MDL nummer:MFCD00006807
  • Molecular Weight:145.16 g/mol
  • Kogende Pt:267 °C/252mmHg
  • Smeltende Pt:70…76 °C
  • Tæthed:1,03 g/cm³ (25 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:205-711-1
  • FN:2811
  • ADR:6.1,III
Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle
  • Pakn:
    100 g