Order Entry
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

5-Methoxyoxindole

Bottle, 1 g
Katalog # APOSOR301024-1G
Irriterende
Leverandør:   Apollo Scientific
5-Methoxyoxindole
Katalog # APOSOR301024-1G
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS nummer:  7699-18-5
5-Methoxyoxindole

Bottle, 1 g

CAS nummer:  7699-18-5
Price
220,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonymer:  5-Methoxy-2-indolinone, 5-Methoxyindolin-2-one
  • CAS nummer:7699-18-5
  • Formel:C9H9NO2
  • MDL nummer:MFCD01860251
  • Molecular Weight:163.1733 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Køleskab
Specifikationer

Specifikationer

  • Pakning:
    Bottle
  • Pakn:
    1 g

Specifikationer