Order Entry
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
6-Bromquinolin

6-Bromquinolin

Bottle, 250 g
Katalog # APOSOR23076-250G
Ætsende
Irriterende
Leverandør:   Apollo Scientific
6-Bromquinolin
Katalog # APOSOR23076-250G
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS nummer:  5332-25-2
6-Bromquinolin

Bottle, 250 g

CAS nummer:  5332-25-2
Price
3.240,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 250 g
Product Details & Documents
  • CAS nummer:5332-25-2
  • Formel:C₉H₆BrN
  • MDL nummer:MFCD00024023
  • Molecular Weight:208.06
  • Smeltende Pt:24 °C
  • Tæthed:1,538 g/cm³ (25 °C)
  • Flash Pt:>110 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
Specifikationer

Specifikationer

  • Pakning:
    Bottle
  • Pakn:
    250 g

Specifikationer