6-Bromquinolin
Bottle, 10 g
Katalog # APOSOR23076-10G
Leverandør: Apollo Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
- CAS nummer:5332-25-2
- Formel:C₉H₆BrN
- MDL nummer:MFCD00024023
- Molecular Weight:208.06
- Smeltende Pt:24 °C
- Tæthed:1,538 g/cm³ (25 °C)
- Flash Pt:>110 °C
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Bottle
- Pakn:10 g