Orders LinkContactUsLinkComponent
4-Methylmorpholin
4-Methylmorpholin
Bottle, 500 mL
Katalog # APOSOR16938-500ML
Brandfarlig
Ætsende
Irriterende
Leverandør:   Apollo Scientific
4-Methylmorpholin
Katalog # APOSOR16938-500ML
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS nummer:  109-02-4
4-Methylmorpholin
Bottle, 500 mL
CAS nummer:  109-02-4
Price
571,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Synonymer:  NMM, N-Methylmorpholine
  • CAS nummer:109-02-4
  • Formel:C₅H₁₁NO
  • MDL nummer:MFCD00006175
  • Molecular Weight:101.15 g/mol
  • Kogende Pt:115…116 °C
  • Smeltende Pt:–66 °C
  • Tæthed:0,92 g/cm³ (25 °C)
  • Flash Pt:14 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:203-640-0
  • FN:2535
  • ADR:3+8,II
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle
  • Pakn:
    500 mL