2,4-Pentandion
Bottle, 2,5 L
Katalog # APOSOR16430-2.5L
Leverandør: Apollo Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: ACAC, 2,4-Pentanedione
- CAS nummer:123-54-6
- Formel:CH₃COCH₂COCH₃
- MDL nummer:MFCD00008787
- Molecular Weight:100.12 g/mol
- Kogende Pt:140…141 °C
- Smeltende Pt:–23 °C
- Tæthed:0,975 g/cm³ (25 °C)
- Flash Pt:38 °C
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:204-634-0
- FN:2310
- ADR:3+6.1,III
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Bottle
- Pakn:2,5 L