Orders LinkContactUsLinkComponent
Mesitylen
Mesitylen
Bottle, 2,5 L
Katalog # APOSOR1559-2.5L
Brandfarlig
Irriterende
Miljø
Leverandør:   Apollo Scientific
Mesitylen
Katalog # APOSOR1559-2.5L
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS nummer:  108-67-8
Mesitylen
Bottle, 2,5 L
CAS nummer:  108-67-8
Price
1.960,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Synonymer:  1,3,5-Trimethylbenzen
  • CAS nummer:108-67-8
  • Formel:C₉H₁₂
  • MDL nummer:MFCD00008538
  • Molecular Weight:120.19 g/mol
  • Kogende Pt:163…166 °C
  • Smeltende Pt:–45 °C
  • Tæthed:0,864 g/cm³ (25 °C)
  • Flash Pt:53 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:203-604-4
  • FN:2325
  • ADR:3,III
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle
  • Pakn:
    2,5 L