Orders LinkContactUsLinkComponent
Mesitylen
Mesitylen
Bottle, 100 mL
  APOSOR1559-100ML
Mesitylen
  APOSOR1559-100ML
 :  108-67-8
Mesitylen
Bottle, 100 mL
 :  108-67-8
176,00 kr
1 * 100 mL
 :  1,3,5-Trimethylbenzen
  •  :108-67-8
  •  :C₉H₁₂
  •  :MFCD00008538
  •  :120.19 g/mol
  •  :163…166 °C
  •  :–45 °C
  •  :0,864 g/cm³ (25 °C)
  •  :53 °C
  •  :Stue temperatur
  •  :203-604-4
  •  :2325
  •  :3,III
  • Pakning:
    Bottle
  • Pakn:
    100 mL