Orders LinkContactUsLinkComponent
Triethylamin 99%
Triethylamin 99%
Bottle, 2,5 L
Katalog # APOSOR9284-2.5L
Brandfarlig
Ætsende
Irriterende
Leverandør:   Apollo Scientific
Triethylamin 99%
Katalog # APOSOR9284-2.5L
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS nummer:  121-44-8
Triethylamin 99%
Bottle, 2,5 L
CAS nummer:  121-44-8
Price
396,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Synonymer:  (Diethylamino)ethane, TEA
  • CAS nummer:121-44-8
  • Formel:(C₂H₅)₃N
  • MDL nummer:MFCD00009051
  • Molecular Weight:101.19 g/mol
  • Kogende Pt:89…90 °C
  • Smeltende Pt:–115 °C
  • Tæthed:0,726 g/cm³ (25 °C)
  • Flash Pt:–6 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:204-469-4
  • FN:1296
  • ADR:3+8,II
Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle
  • Pakn:
    2,5 L