5-Bromisoquinolin 98%
Bottle, 25 g
Katalog # APOSOR8906-25G
Leverandør: Apollo Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
- CAS nummer:34784-04-8
- Formel:C₉H₆BrN
- MDL nummer:MFCD01646405
- Molecular Weight:208.06 g/mol
- Kogende Pt:95…97 °C/0,1mmHg
- Smeltende Pt:81…83 °C
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Bottle
- Pakn:25 g