2-Aminopyrazin
Bottle, 100 g
Katalog # APOSOR5470-100G
Leverandør: Apollo Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: Aminopyrazine, Pyrazin-2-amine
- CAS nummer:5049-61-6
- Formel:C₄H₅N₃
- MDL nummer:MFCD00006137
- Molecular Weight:95.1 g/mol
- Smeltende Pt:118…121 °C
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:225-748-7
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Bottle
- Pakn:100 g