Orders LinkContactUsLinkComponent
Imidazol
Imidazol
Bottle, 500 g
Katalog # APOSOR5102-500G
Ætsende
Irriterende
Sundhed
Leverandør:   Apollo Scientific
Imidazol
Katalog # APOSOR5102-500G
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS nummer:  288-32-4
Imidazol
Bottle, 500 g
CAS nummer:  288-32-4
Price
176,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonymer:  Glyoxaline, 1H-Imidazole, Glyoxalamine
  • CAS nummer:288-32-4
  • Formel:C₃H₄N₂
  • MDL nummer:MFCD00005183
  • Molecular Weight:68.08 g/mol
  • Kogende Pt:235 °C
  • Smeltende Pt:85…91 °C
  • Flash Pt:145 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:206-019-2
  • FN:3263
  • ADR:8,II
Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle
  • Pakn:
    500 g
Specifikationer