Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

3,5-Dihydroxybenzonitril 98%

Bottle, 5 g
Katalog # APOSOR5346-5G
Leverandør:   Apollo Scientific
3,5-Dihydroxybenzonitril 98%
Katalog # APOSOR5346-5G
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS nummer:  19179-36-3
3,5-Dihydroxybenzonitril 98%

Bottle, 5 g

CAS nummer:  19179-36-3
Price
856,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 g
Product Details & Documents
  • CAS nummer:19179-36-3
  • Formel:C₇H₅NO₂
  • MDL nummer:MFCD00016453
  • Molecular Weight:135.12 g/mol
  • Smeltende Pt:185…190 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
Specifikationer

Specifikationer

  • Pakning:
    Bottle
  • Pakn:
    5 g

Specifikationer