p-Cresol 99%
Bottle, 1 kg
Katalog # APOSOR6012-1KG
Leverandør: Apollo Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: p-Methylphenol
- CAS nummer:106-44-5
- Formel:C₇H₈O
- MDL nummer:MFCD00002376
- Molecular Weight:108.14 g/mol
- Kogende Pt:202 °C
- Smeltende Pt:32…34 °C
- Tæthed:1,034 g/cm³ (25 °C)
- Flash Pt:85 °C
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:203-398-6
- FN:3455
- ADR:6.1+8,II
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
Specifikationer
- Pakning:Bottle
- Pakn:1 kg