Diethylenglycol 99%
Bottle, 2,5 kg
APOSOR59808-2.5KG
: 2,2'-Oxydiethanol
- :111-46-6
- :C₄H₁₀O₃
- :MFCD00002882
- :106.12 g/mol
- :245…246 °C
- :–10 °C
- :1,118 g/cm³ (25 °C)
- :123 °C
- :Stue temperatur
- :203-872-2
- Pakning:Bottle
- Pakn:2,5 kg