Orders LinkContactUsLinkComponent
Diethylenglycol 99%
Bottle, 10 kg
  APOSOR59808-10KG
Diethylenglycol 99%
  APOSOR59808-10KG
 :  111-46-6
Diethylenglycol 99%
Bottle, 10 kg
 :  111-46-6
2.470,00 kr
1 * 10 kg
 :  2,2'-Oxydiethanol
  •  :111-46-6
  •  :C₄H₁₀O₃
  •  :MFCD00002882
  •  :106.12 g/mol
  •  :245…246 °C
  •  :–10 °C
  •  :1,118 g/cm³ (25 °C)
  •  :123 °C
  •  :Stue temperatur
  •  :203-872-2
  • Pakning:
    Bottle
  • Pakn:
    10 kg