Orders LinkContactUsLinkComponent
Bariumnitrat 99.999%
Bottle, 25 g
  APOSIN1210-25G
Bariumnitrat 99.999%
  APOSIN1210-25G
 :  10022-31-8
Bariumnitrat 99.999%
Bottle, 25 g
 :  10022-31-8
1.320,00 kr
1 * 25 g
  •  :10022-31-8
  •  :Ba(NO₃)₂
  •  :MFCD00003442
  •  :261.34 g/mol
  •  :592 °C (dec.)
  •  :3,23 g/cm³ (25 °C)
  •  :Stue temperatur
  •  :1479
  •  :5.1,I
  • Pakning:
    Bottle
  • Pakn:
    25 g