Orders LinkContactUsLinkComponent
Lithiumbromid 99%
Lithiumbromid 99%
Bottle, 100 g
Katalog # APOSIN2314-100G
Irriterende
Leverandør:   Apollo Scientific
Lithiumbromid 99%
Katalog # APOSIN2314-100G
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS nummer:  7550-35-8
Lithiumbromid 99%
Bottle, 100 g
CAS nummer:  7550-35-8
Price
330,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 g
Product Details & Documents
  • CAS nummer:7550-35-8
  • Formel:LiBr
  • MDL nummer:MFCD00011077
  • Molecular Weight:86.84 g/mol
  • Kogende Pt:1265 °C
  • Smeltende Pt:550 °C
  • Tæthed:3,46 g/cm³ (25 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle
  • Pakn:
    100 g