Orders LinkContactUsLinkComponent
Zinc molybdate
Zinc molybdate
Bottle, 5 g
Katalog # APOSIN38974-5G
Irriterende
Leverandør:   Apollo Scientific
Zinc molybdate
Katalog # APOSIN38974-5G
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS nummer:  13767-32-3
Zinc molybdate
Bottle, 5 g
CAS nummer:  13767-32-3
Price
kr813.00
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synonymer:  Zinc molybdenum oxide
  • CAS nummer:13767-32-3
  • Formel:MoO₄Zn
  • MDL nummer:MFCD00049622
  • Molecular Weight:225.326 g/mol
  • Smeltende Pt:>700 °C
  • Smeltende Pt:>700 °C
  • Tæthed:4,3 g/cm³ (25 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:237-377-8
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle
  • Pakn:
    5 g