Orders LinkContactUsLinkComponent
Spermidin
Bottle, 5 g
  APOSBIS5620-5G
Spermidin
  APOSBIS5620-5G
 :  124-20-9
Spermidin
Bottle, 5 g
 :  124-20-9
878,00 kr
1 * 5 g
Used in the isolation of chromosomes.
 :  N1-(3-Aminopropyl)butane-1,4-diamine, N-(3-Aminopropyl)-1,4-diaminobutane, 4-Azaoctamethylenediamine
  •  :124-20-9
  •  :C₇H₁₉N₃
  •  :MFCD00008229
  •  :145.25 g/mol
  •  :24 °C
  •  :0,925 g/cm³ (25 °C)
  •  :112 °C
  •  :Køleskab
  •  :2735
  •  :8,II
  • Pakning:
    Bottle
  • Pakn:
    5 g