Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Spermidin

Bottle, 25 g
Katalog # APOSBIS5620-25G
Ætsende
Leverandør:   Apollo Scientific
Spermidin
Katalog # APOSBIS5620-25G
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS nummer:  124-20-9
Spermidin

Bottle, 25 g

CAS nummer:  124-20-9
Price
2.380,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 g
Product Details & Documents

Used in the isolation of chromosomes.

Synonymer:  N1-(3-Aminopropyl)butane-1,4-diamine, N-(3-Aminopropyl)-1,4-diaminobutane, 4-Azaoctamethylenediamine
  • CAS nummer:124-20-9
  • Formel:C₇H₁₉N₃
  • MDL nummer:MFCD00008229
  • Molecular Weight:145.25 g/mol
  • Smeltende Pt:24 °C
  • Tæthed:0,925 g/cm³ (25 °C)
  • Flash Pt:112 °C
  • Opbevaringstemperatur:Køleskab
  • FN:2735
  • ADR:8,II
Specifikationer

Specifikationer

  • Pakning:
    Bottle
  • Pakn:
    25 g

Specifikationer