Orders LinkContactUsLinkComponent
Xanthin
Xanthin
Bottle, 25 g
Katalog # APOSBIX1002-25G
Irriterende
Leverandør:   Apollo Scientific
Xanthin
Katalog # APOSBIX1002-25G
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS nummer:  69-89-6
Xanthin
Bottle, 25 g
CAS nummer:  69-89-6
Price
220,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonymer:  1H-Purine-2,6(3H,7H)-dione, 3,7-Dihydro-1H-purine-2,6-dione, 2,6-Dihydroxypurine
  • CAS nummer:69-89-6
  • Formel:C₅H₄N₄O₂
  • MDL nummer:MFCD00078453
  • Molecular Weight:152.11 g/mol
  • Smeltende Pt:300 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-718-6
Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle
  • Pakn:
    25 g