Xanthin
Bottle, 100 g
Katalog # APOSBIX1002-100G
Leverandør: Apollo Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: 1H-Purine-2,6(3H,7H)-dione, 3,7-Dihydro-1H-purine-2,6-dione, 2,6-Dihydroxypurine
- CAS nummer:69-89-6
- Formel:C₅H₄N₄O₂
- MDL nummer:MFCD00078453
- Molecular Weight:152.11 g/mol
- Smeltende Pt:300 °C
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:200-718-6
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
Specifikationer
- Pakning:Bottle
- Pakn:100 g



