Tween® 20 (Polysorbate)
Bottle, 1 L
Leverandør: Apollo Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
Non ionic detergent used for cell lysis, nuclei isolationand cell fractionation.
Synonymer: Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
- CAS nummer:9005-64-5
- Formel:C₅₈H₁₁₄O₂₆
- MDL nummer:MFCD00165986
- Molecular Weight:1227.53 g/mol
- Kogende Pt:>100 °C
- Smeltende Pt:–14 °C
- Tæthed:1,095 g/cm³ (25 °C)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:500-018-3
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
Specifikationer
- Pakning:Bottle
- Pakn:1 L