Orders LinkContactUsLinkComponent
PP242 free base ≥99%
Bottle, 10 mg
Katalog # APOSBIFK0004-10MG
Irriterende
Leverandør:   Apollo Scientific
PP242 free base ≥99%
Katalog # APOSBIFK0004-10MG
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS nummer:  1092351-67-1
PP242 free base ≥99%
Bottle, 10 mg
CAS nummer:  1092351-67-1
Price
494,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 mg
Product Details & Documents
Synonymer:  2-(4-Amino-1-isopropyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-3-yl)-1H-indol-5-ol, Torkinib, 2-[4-Amino-1-(1-methylethyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-3-yl]-1H-indol-5-ol
  • CAS nummer:1092351-67-1
  • Formel:C₁₆H₁₆N₆O
  • MDL nummer:MFCD12196869
  • Molecular Weight:308.3 g/mol
  • Smeltende Pt:146…156 °C
  • Opbevaringstemperatur:Fryser
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle
  • Pakn:
    10 mg
Specifikationer