PP242 free base ≥99%
Bottle, 10 mg
Katalog # APOSBIFK0004-10MG
Leverandør: Apollo Scientific
PP242 free base ≥99%
Katalog # APOSBIFK0004-10MG
Leverandør: Apollo Scientific
CAS nummer: 1092351-67-1
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: 2-(4-Amino-1-isopropyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-3-yl)-1H-indol-5-ol, Torkinib, 2-[4-Amino-1-(1-methylethyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-3-yl]-1H-indol-5-ol
- CAS nummer:1092351-67-1
- Formel:C₁₆H₁₆N₆O
- MDL nummer:MFCD12196869
- Molecular Weight:308.3 g/mol
- Smeltende Pt:146…156 °C
- Opbevaringstemperatur:Fryser
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Bottle
- Pakn:10 mg