Orders LinkContactUsLinkComponent
Coronen
Coronen
Bottle, 1 g
Katalog # APOSOR40595-1G
Irriterende
Sundhed
Leverandør:   Apollo Scientific
Coronen
Katalog # APOSOR40595-1G
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS nummer:  191-07-1
Coronen
Bottle, 1 g
CAS nummer:  191-07-1
Price
1.660,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonymer:  Hexabenzobenzene
  • CAS nummer:191-07-1
  • Formel:C₂₄H₁₂
  • MDL nummer:MFCD00004134
  • Molecular Weight:300.36 g/mol
  • Kogende Pt:525 °C
  • Smeltende Pt:428 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:205-881-7
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle
  • Pakn:
    1 g