Orders LinkContactUsLinkComponent
Linolsyre
Linolsyre
Bottle, 25 g
Katalog # APOSBIL9075-25G
Irriterende
Leverandør:   Apollo Scientific
Linolsyre
Katalog # APOSBIL9075-25G
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS nummer:  60-33-3
Linolsyre
Bottle, 25 g
CAS nummer:  60-33-3
Price
604,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonymer:  (9Z,12Z)-Octadeca-9,12-dienoic acid, cis,cis-9,12-Octadecadienoic acid, 9Z,12Z-Octadecadienoic acid
  • CAS nummer:60-33-3
  • Formel:C₁₈H₃₂O₂
  • MDL nummer:MFCD00064241
  • Molecular Weight:280.45 g/mol
  • Kogende Pt:230 °C/15mmHg
  • Smeltende Pt:–12 °C
  • Tæthed:0,902 g/cm³ (25 °C)
  • Flash Pt:>110 °C
  • Opbevaringstemperatur:Fryser
  • EINECS:200-470-9
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle
  • Pakn:
    25 g
Specifikationer