Orders LinkContactUsLinkComponent
Nile red
Nile red
Bottle, 1 g
Katalog # APOSBIN0465-1G
Leverandør:   Apollo Scientific
Nile red
Katalog # APOSBIN0465-1G
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS nummer:  7385-67-3
Nile red
Bottle, 1 g
CAS nummer:  7385-67-3
Price
1.100,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonymer:  9-(Diethylamino)-5H-benzo[a]phenoxazin-5-one
  • CAS nummer:7385-67-3
  • Formel:C₂₀H₁₈N₂O₂
  • MDL nummer:MFCD00011639
  • Molecular Weight:318.38 g/mol
  • Smeltende Pt:203…205 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle
  • Pakn:
    1 g