Orders LinkContactUsLinkComponent
EDTA ≥99%
Bottle, 500 g
Katalog # APOSBIE0729-500G
Irriterende
Leverandør:   Apollo Scientific
EDTA ≥99%
Katalog # APOSBIE0729-500G
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS nummer:  60-00-4
EDTA ≥99%
Bottle, 500 g
CAS nummer:  60-00-4
Price
330,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonymer:  Kestranal® A, OmniPur® EDTA, Edetic acid, Ethylenediaminetetraacetic acid, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid, 2,2',2'',2'''-(Ethane-1,2-diylbis(azanetriyl))tetraacetic acid, (Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid, Idranal® II
  • CAS nummer:60-00-4
  • Formel:C₁₀H₁₆N₂O₈
  • MDL nummer:MFCD00003541
  • Molecular Weight:292.25 g/mol
  • Smeltende Pt:245 °C (dec.)
  • Tæthed:1,46 g/cm³ (25 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-449-4
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle
  • Pakn:
    500 g