Orders LinkContactUsLinkComponent
Digitonin
Digitonin
Bottle, 500 mg
Katalog # APOSBID3301-500MG
Giftig
Leverandør:   Apollo Scientific
Digitonin
Katalog # APOSBID3301-500MG
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS nummer:  11024-24-1
Digitonin
Bottle, 500 mg
CAS nummer:  11024-24-1
Price
kr714.00
Log ind for tilgængelighed
1 * 500 mg
Product Details & Documents
Non-ionic detergent used to permeabilize cell membranes.
Synonymer:  Digitonin
  • CAS nummer:11024-24-1
  • Formel:C₅₆H₉₂O₂₉
  • MDL nummer:MFCD00077729
  • Molecular Weight:1229.312 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:234-255-6
  • FN:3462
  • ADR:6.1,III
Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle
  • Pakn:
    500 mg