Orders LinkContactUsLinkComponent
Hæmatoxylin
Hæmatoxylin
Bottle, 10 g
Katalog # APOSBIH6002-10G
Irriterende
Leverandør:   Apollo Scientific
Hæmatoxylin
Katalog # APOSBIH6002-10G
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS nummer:  517-28-2
Hæmatoxylin
Bottle, 10 g
CAS nummer:  517-28-2
Price
549,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 g
Product Details & Documents
Synonymer:  DcH-48, Hydroxybrazilin, (6aS,11bR)-6,6a,7,11b-Tetrahydroindeno[2,1-c]chromene-3,4,6a,9,10-pentaol, NSC 2785, Natural Black I, Hydroxybrasilin, (+)-Hematoxylin
  • CAS nummer:517-28-2
  • Formel:C₁₆H₁₄O₆
  • MDL nummer:MFCD00078111
  • Molecular Weight:302.28 g/mol
  • Smeltende Pt:200 °C (dec.)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:208-237-3
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle
  • Pakn:
    10 g
Specifikationer