Guanin ≥98%
Bottle, 100 g
Katalog # APOSBIG5137-100G
Leverandør: Apollo Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: 2-Amino-1H-purin-6(7H)-one
- CAS nummer:73-40-5
- Formel:C₅H₅N₅O
- MDL nummer:MFCD00071533
- Molecular Weight:151.13 g/mol
- Smeltende Pt:>300 °C
- Smeltende Pt:>300 °C
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:200-799-8
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Bottle
- Pakn:100 g
- Cat. No.:APOSBIG5137-100G