Orders LinkContactUsLinkComponent
X-β-D-cellobioside
X-β-D-cellobioside
Bottle, 250 mg
Katalog # APOSBICS0106-250MG
Irriterende
Leverandør:   Apollo Scientific
X-β-D-cellobioside
Katalog # APOSBICS0106-250MG
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS nummer:  177966-52-8
X-β-D-cellobioside
Bottle, 250 mg
CAS nummer:  177966-52-8
Price
165,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 250 mg
Product Details & Documents
Synonymer:  5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-cellobioside
  • CAS nummer:177966-52-8
  • Formel:C₂₀H₂₅BrClNO₁₁
  • Molecular Weight:570.78 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Fryser
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle
  • Pakn:
    250 mg