X-β-D-cellobioside
Bottle, 1 g
Katalog # APOSBICS0106-1G
Leverandør: Apollo Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-cellobioside
- CAS nummer:177966-52-8
- Formel:C₂₀H₂₅BrClNO₁₁
- Molecular Weight:570.78 g/mol
- Opbevaringstemperatur:Fryser
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Bottle
- Pakn:1 g