Orders LinkContactUsLinkComponent
D(+)-Galactose
D(+)-Galactose
Bottle, 500 g
Katalog # APOSBIG1724-500G
Leverandør:   Apollo Scientific
D(+)-Galactose
Katalog # APOSBIG1724-500G
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS nummer:  59-23-4
D(+)-Galactose
Bottle, 500 g
CAS nummer:  59-23-4
Price
385,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonymer:  D-Galactose, (2R,3S,4S,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, (2R,3S,4S,5R)-Pentahydroxyhexanal
  • CAS nummer:59-23-4
  • Formel:C₆H₁₂O₆
  • MDL nummer:MFCD00151230
  • Molecular Weight:180.16 g/mol
  • Smeltende Pt:168…170 °C
  • Tæthed:1,5 g/cm³ (25 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-416-4
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle
  • Pakn:
    500 g
Specifikationer