Orders LinkContactUsLinkComponent
Gentamicin sulfat
Gentamicin sulfat
Bottle, 25 g
Katalog # APOSBIG0124-25G
Irriterende
Sundhed
Leverandør:   Apollo Scientific
Gentamicin sulfat
Katalog # APOSBIG0124-25G
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS nummer:  1405-41-0
Gentamicin sulfat
Bottle, 25 g
CAS nummer:  1405-41-0
Price
396,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 g
Product Details & Documents
An aminoglycoside antibiotic.
  • approx. 650 units/mg
  • Cell culture tested
Synonymer:  NMD Inhibitor II, Garamycin, Gentamicin sulphate salt, Gentiomycin C
  • CAS nummer:1405-41-0
  • MDL nummer:MFCD00270181
  • Smeltende Pt:217…237 °C
  • Opbevaringstemperatur:Køleskab
  • EINECS:215-778-9
Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle
  • Pakn:
    25 g