Orders LinkContactUsLinkComponent
Agargellan
Agargellan
Agargellan, 100 g
Katalog # APOSBIPA133-100G
Leverandør:   Apollo Scientific
Agargellan
Katalog # APOSBIPA133-100G
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS nummer:  
Agargellan
Agargellan, 100 g
CAS nummer:  
Price
659,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 g
Product Details & Documents
A proprietary blend of Agar (CAS# 9002-18-0) and Gellan Gum (CAS# 71010-52-1).
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    100 g
  • Beskrivelse:
    Agargellan
Specifikationer