Propidiumiodid
Bottle, 250 mg
Katalog # APOSBIP4355-250MG
Leverandør: Apollo Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
Fluorescent staining compound.
Synonymer: 3,8-Diamino-5-(3-(diethylmethylammonio)propyl)-6-phenylphenanthridiniumdiiodid
- CAS nummer:25535-16-4
- Formel:C₂₇H₃₄I₂N₄
- MDL nummer:MFCD00011921
- Molecular Weight:668.4 g/mol
- Smeltende Pt:220…225 °C (dec.)
- Opbevaringstemperatur:Køleskab
- EINECS:247-081-0
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Bottle
- Pakn:250 mg