Orders LinkContactUsLinkComponent
Propidiumiodid
Propidiumiodid
Bottle, 100 mg
Katalog # APOSBIP4355-100MG
Irriterende
Sundhed
Leverandør:   Apollo Scientific
Propidiumiodid
Katalog # APOSBIP4355-100MG
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS nummer:  25535-16-4
Propidiumiodid
Bottle, 100 mg
CAS nummer:  25535-16-4
Price
2.170,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 mg
Product Details & Documents
Fluorescent staining compound.
Synonymer:  3,8-Diamino-5-(3-(diethylmethylammonio)propyl)-6-phenylphenanthridiniumdiiodid
  • CAS nummer:25535-16-4
  • Formel:C₂₇H₃₄I₂N₄
  • MDL nummer:MFCD00011921
  • Molecular Weight:668.4 g/mol
  • Smeltende Pt:220…225 °C (dec.)
  • Opbevaringstemperatur:Køleskab
  • EINECS:247-081-0
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle
  • Pakn:
    100 mg