(2-Hydroxyethyl)trimethylammoniumchlorid
Bottle, 1 kg
Katalog # APOSBIC0605-1KG
Leverandør: Apollo Scientific
(2-Hydroxyethyl)trimethylammoniumchlorid
Katalog # APOSBIC0605-1KG
Leverandør: Apollo Scientific
CAS nummer: 67-48-1
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: 2-hydroxy-N,N,N-trimethylethanaminium chloride
- CAS nummer:67-48-1
- Formel:HOH₂CCH₂N(CH₃)₃Cl
- MDL nummer:MFCD00011721
- Molecular Weight:139.62 g/mol
- Smeltende Pt:302…305 °C (dec.)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:200-655-4
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Bottle
- Pakn:1 kg