2-(4-Fluorophenyl)propanoic acid
Bottle, 1 g
Katalog # APOSPC200089-1G
Leverandør: Apollo Scientific
2-(4-Fluorophenyl)propanoic acid
Katalog # APOSPC200089-1G
Leverandør: Apollo Scientific
CAS nummer: 75908-73-5
Gå til:
Product Details & Documents
- CAS nummer:75908-73-5
- Formel:C₉H₉FO₂
- MDL nummer:MFCD00054492
- Molecular Weight:168.1650 g/mol
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:278-340-6
- FN:2811
- ADR:6.1,III
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Bottle
- Pakn:1 g