Orders LinkContactUsLinkComponent
Agarose
Bottle, 100 g
Katalog # APOSBIA1176-100G
Irriterende
Leverandør:   Apollo Scientific
Agarose
Katalog # APOSBIA1176-100G
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS nummer:  9012-36-6
Agarose
Bottle, 100 g
CAS nummer:  9012-36-6
Price
494,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 g
Product Details & Documents
  • Gel Strength 1.5% >100g/cm2?2200g/cm2
  • Gelling temp 36 ± 1.5C
  • Melting temp 88 ± 1.5C
  • Ash Content <0.45%
  • Sulphate <0.1%
  • Clarity <4 NTU
  • DNA/RNAse Negative.
  • Use Rates 0.75% - 2%.
  • EEO 0.14 - 0.16
  • CAS nummer:9012-36-6
  • MDL nummer:MFCD00081294
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:232-731-8
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle
  • Pakn:
    100 g
Specifikationer