Orders LinkContactUsLinkComponent
Sesquicillin A
Sesquicillin A
Bottle, 5 mg
Katalog # APOSBIBR1155-5MG
Giftig
Leverandør:   Apollo Scientific
Sesquicillin A
Katalog # APOSBIBR1155-5MG
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS nummer:  51103-58-3
Sesquicillin A
Bottle, 5 mg
CAS nummer:  51103-58-3
Price
8.020,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 mg
Product Details & Documents
From microbial source
  • CAS nummer:51103-58-3
  • Formel:C₂₉H₄₂O₅
  • MDL nummer:MFCD08274594
  • Molecular Weight:470.641 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Fryser
  • FN:2811
  • ADR:6.1,III
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle
  • Pakn:
    5 mg
Specifikationer