Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Sesquicillin A

Sesquicillin A

Bottle, 1 mg
Katalog # APOSBIBR1155-1MG
Giftig
Leverandør:   Apollo Scientific
Sesquicillin A
Katalog # APOSBIBR1155-1MG
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS nummer:  51103-58-3
Sesquicillin A

Bottle, 1 mg

CAS nummer:  51103-58-3
Price
2.140,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 mg
Product Details & Documents

From microbial source

  • CAS nummer:51103-58-3
  • Formel:C₂₉H₄₂O₅
  • MDL nummer:MFCD08274594
  • Molecular Weight:470.641 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Fryser
  • FN:2811
  • ADR:6.1,III
Specifikationer

Specifikationer

  • Pakning:
    Bottle
  • Pakn:
    1 mg

Specifikationer