Orders LinkContactUsLinkComponent
Brefeldin A
Brefeldin A
Bottle, 25 mg
Katalog # APOSBIB3042-25MG
Giftig
Leverandør:   Apollo Scientific
Brefeldin A
Katalog # APOSBIB3042-25MG
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS nummer:  20350-15-6
Brefeldin A
Bottle, 25 mg
CAS nummer:  20350-15-6
Price
736,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 mg
Product Details & Documents
BFA is a macrolide antiobiotic. Disrupts mechanism of Golgi apparatus.
Synonymer:  (1R,2E,6S,10E,11aS,13S,14aR)-1,13-dihydroxy-6-methyl-6,7,8,9,12,13,14,14a-octahydro-1H-cyclopenta[f][1]oxacyclotridecin-4(11aH)-one, Brefeldin A, natural
  • CAS nummer:20350-15-6
  • Formel:C₁₆H₂₄O₄
  • MDL nummer:MFCD00083258
  • Molecular Weight:280.4 g/mol
  • Smeltende Pt:200…205 °C
  • Opbevaringstemperatur:Køleskab
  • FN:2811
  • ADR:6.1,III
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle
  • Pakn:
    25 mg