Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

MES monohydrat

Bottle, 500 g
Katalog # APOSBIB2012-500G
Irriterende
Leverandør:   Apollo Scientific
MES monohydrat
Katalog # APOSBIB2012-500G
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS nummer:  145224-94-8
MES monohydrat

Bottle, 500 g

CAS nummer:  145224-94-8
Price
1.320,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonymer:  MES monohydrate, 2-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid monohydrate, 2-Morpholinoethanesulphonic acid hydrate
  • CAS nummer:145224-94-8
  • Formel:C₆H₁₃NO₄S·1H₂O
  • MDL nummer:MFCD00149409
  • Molecular Weight:213.25 g/mol
  • Smeltende Pt:308 °C
  • Opbevaringstemperatur:Køleskab
  • EINECS:224-632-3

 

Specifikationer

Specifikationer

  • Pakning:
    Bottle
  • Pakn:
    500 g

Specifikationer